Acide difluoroacétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₂F₂O₂ Poids moléculaire: 96.03 g/mol Point d'ébullition: 134 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 1.526 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004220 Numéro CAS: 381-73-7 EINECS: 206-839-0 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...