Imprimer
Fluoromalonate de diéthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 65.4 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Fluoromalonate de diéthyle 97%
Fluoromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁FO₄
Point d'ébullition: 121…122 °C/30mmHg
Densité: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009139
Numéro CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III