Imprimer
4,6-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 58 EUR
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276578
Numéro CAS: 18706-33-7