Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 29 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173903
Numéro CAS: 158063-67-3