Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2554H-25G PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-25GEA 0 EUR
APOSPC2554H-25G APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085001
Numéro CAS: 86398-94-9