Imprimer
4,4'-Difluorobenzile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-fluorophényl)éthanedione
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 183 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzile 98%
4,4'-Difluorobenzile
Formule: C₁₄H₈F₂O₂
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134541
Numéro CAS: 579-39-5