Imprimer
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzène 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Poids moléculaire: 300.9000 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C
Densité: 2.281 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368751
Numéro CAS: 116272-41-4