Imprimer
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
PC2522-25G PC2522-1G PC2522-5G
APOSPC2522-25GEA 724 EUR
APOSPC2522-25G APOSPC2522-1G APOSPC2522-5G
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Fuchs Reagent
Formule: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Point de fusion: 173…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051879
Numéro CAS: 52186-89-7