Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Formule:
C₂₄H₁₈F₃NO₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00797583 Numéro CAS: 205526-30-3 |