Imprimer
Acide (2-chloro-5-fluorophényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 139 EUR
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
Acide (2-chloro-5-fluorophényl)acétique 98%
Acide (2-chloro-5-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Poids moléculaire: 188.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01016155
Numéro CAS: 177985-33-0