Imprimer
2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-5-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC2488-100G PC2488-25G
APOSPC2488-100GEA 0 EUR
APOSPC2488-100G APOSPC2488-25G
2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2,4-Dichloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Point de fusion: 53…57 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007073
Numéro CAS: 400-70-4