Imprimer
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 876 EUR
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₄H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038268
Numéro CAS: 883498-92-8