Imprimer
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 427 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentène 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentène
Formule: C₅Cl₂F₆
Poids moléculaire: 244.95 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: –105.8 °C
Densité: 1.635 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019302
Numéro CAS: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III