Imprimer
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 78.3 EUR
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formule: C₄Cl₂F₆
Poids moléculaire: 232.94 g/mol
Point d'ébullition: 59.9 °C
Point de fusion: –24.8 °C
Densité: 1.6447 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019259
Numéro CAS: 356-18-3