Imprimer
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC2458-25G PC2458-5G PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA 734 EUR
APOSPC2458-25G APOSPC2458-5G APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃S
Poids moléculaire: 266.24 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665597
Numéro CAS: 128306-96-7