Imprimer
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 77 EUR
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Formule: C₄HBrF₆
Point d'ébullition: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095421
Numéro CAS: 400-41-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II