Imprimer
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Point de fusion: 45…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236238
Numéro CAS: 262587-06-4