Imprimer
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzène 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Point d'ébullition: 56 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115003
Numéro CAS: 2105-59-1