Imprimer
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2418-1G PC2418-5G PC2418-25G
APOSPC2418-1GEA 143 EUR
APOSPC2418-1G APOSPC2418-5G APOSPC2418-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 98…105 °C/0,41mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216523
Numéro CAS: 212755-77-6