1,2-Dichloro-4-fluorobenzène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4-Dichlorofluorobenzene
Formule:
C₆H₃Cl₂F Point d'ébullition: 166…171 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 1,403 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00018119 Numéro CAS: 1435-49-0 EINECS: 215-858-3 |