Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 208.57
Point d'ébullition: 54 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040722
Numéro CAS: 34328-46-6