1,3-Difluoro-5-iodobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Difluoroiodobenzene
Formule:
C₆H₃F₂I Point d'ébullition: 173…174 °C Densité: 2,004 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094155 Numéro CAS: 2265-91-0 EINECS: 607-122-9 |