Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Point de fusion: 99…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973423
Numéro CAS: 883502-07-6