Imprimer
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 109 EUR
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Poids moléculaire: 257.17 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203251
Numéro CAS: 236736-23-5