Imprimer
Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque 98%
Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Poids moléculaire: 219.01 g/mol
Point de fusion: 209…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672932
Numéro CAS: 153556-42-4