Imprimer
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2342-5G PC2342-1G
APOSPC2342-5GEA 301 EUR
APOSPC2342-5G APOSPC2342-1G
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₃H₃BrClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 460-66-2