Imprimer
5-Fluoroindoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2339-1G PC2339-5G
APOSPC2339-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2339-1G APOSPC2339-5G
5-Fluoroindoline 97%
5-Fluoroindoline
Formule: C₈H₈FN
Point d'ébullition: 100…102 °C/9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214461
Numéro CAS: 2343-22-8