Imprimer
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Di-N-butylammonium tetrafluoroborate
PC2332-100G PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA 415 EUR
APOSPC2332-100G APOSPC2332-25G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₈H₂₀BF₄N
Point de fusion: 266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034899
Numéro CAS: 12107-76-5