2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule:
C₇H₄Br₂F₃N Point d'ébullition: 64…65 °C/0,1mmHg Point de fusion: 34…40 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00068181 Numéro CAS: 72678-19-4 |