Imprimer
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 34.8 EUR
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
Point d'ébullition: 65 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153113
Numéro CAS: 88149-49-9