1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Treatment with sodium acetate readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate, a versatile intermediatesee: J. Org. Chem., 58, 4033 (1993).
Formule:
Br₂HCC(O)CF₃ Point d'ébullition: 111…113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00041362 Numéro CAS: 431-67-4 UN: 3265 ADR: 8,III |