Imprimer
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzène 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
Poids moléculaire: 256.4439 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C
Densité: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094152
Numéro CAS: 72373-82-1