Bromo-3-chloro-2-benzotrifluorure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzène, 2-Bromo-1-chloro-6-(trifluorométhyl)benzène
Formule:
C₇H₃BrClF₃ Point d'ébullition: 75…77 °C/0,5mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115994 Numéro CAS: 56131-47-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...