Imprimer
2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₈H₄BrF₆N
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134419
Numéro CAS: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III