Imprimer
1,2-Dibromotétrafluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 290 EUR
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotétrafluorobenzène 98%
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
Poids moléculaire: 307.87 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C
Point de fusion: 12
Densité: 2.238 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039209
Numéro CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7