Imprimer
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 132 EUR
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formule: C₄Br₂F₈
Point d'ébullition: 96…98 °C
Densité: 2,0979 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153112
Numéro CAS: 335-48-8