Imprimer
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl 99%
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
Formule: C₁₂Br₂F₈
Poids moléculaire: 455.94 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000310
Numéro CAS: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN: 3152
ADR: 9 II