Imprimer
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2275-500MG PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-500MGEA 0 EUR
APOSPC2275-500MG APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 36649-94-2