1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄Br₂F₆ Poids moléculaire: 321.85 g/mol Point d'ébullition: 96.7 °C Point de fusion: –31.2 °C Densité: 2.174 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236658 Numéro CAS: 377-40-2 |