Imprimer
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2256-100G PC2256-25G PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA 58 EUR
APOSPC2256-100G APOSPC2256-25G APOSPC2256-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point d'ébullition: 148…150 °C/35mmHg
Point de fusion: 39…42 °C
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055530
Numéro CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2