Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862658
Numéro CAS: 280566-45-2