Imprimer
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
PC2208-100G PC2208-1KG PC2208-500G
APOSPC2208-100GEA 33.5 EUR
APOSPC2208-100G APOSPC2208-1KG APOSPC2208-500G
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Formule: C₅H₁₂ClF₆N₂P
Point de fusion: 100…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862891
Numéro CAS: 94790-35-9