Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₇H₂₄F₃O₃RhS Point de fusion: 159 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00143752 Numéro CAS: 99326-34-8 |