Imprimer
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 406 EUR
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075045
Numéro CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II