Imprimer
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 178 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Point de fusion: 61…63 °C
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094146
Numéro CAS: 129825-11-2