α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-(Trifluorométhyl)benzène-1,3-diamine, 3,5-Diaminobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Point de fusion: 87…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014776 Numéro CAS: 368-53-6 EINECS: 206-708-8 |