Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Diaminobenzotrifluorure, 4-(Trifluorométhyl)benzène-1,2-diamine
PC2168-100G PC2168-25G PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA 219 EUR
APOSPC2168-100G APOSPC2168-25G APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène 97+%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042456
Numéro CAS: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III