Imprimer
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄F₃N₃O₂
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156055
Numéro CAS: 27116-80-9