Imprimer
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 114…118 °C/15mmHg
Densité: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831105
Numéro CAS: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8 II