Imprimer
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2106-1G PC2106-5G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2106-1G APOSPC2106-5G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052360
Numéro CAS: 97760-99-1